Learn More
Invitrogen™ BrdUTP (5-Bromo-2'-Deoxyuridine 5'-Triphosphate), 10 mM in TE buffer
Code produit 10318172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10318172 25 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10318172 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B21550
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Marquer les cellules apoptotiques
Le BrdUTP peut être utilisé conjointement avec la transférase désoxyribonucléotidyle terminale (TdT) pour marquer les cellules apoptotiques dans l’essai TUNEL. Le BrdUTP peut être détecté avec des anticorps anti-BrdU.
Apoptose, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, biologie de la chromatine, fragmentation de l’ADN, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit BrdUTP
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Glace humide
Concentration 10 mM
Marqueur ou colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Quantité 25 μl