Learn More
Invitrogen™ Brefeldine A (de Penicillium brefeldianum)
Code produit 11584197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584197 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11584197 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B7450
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bréfeldine A naturelle isolée de Penicillium brefeldianum
The fungal metabolite brefeldin A (BFA) has multiple targets in cells and has proven valuable for dissecting the cellular processes, including vesicle formation and kinesin distribution, involved in exporting newly synthesized proteins. We are pleased to offer the natural brefeldin A isolated from Penicillium brefeldianum. Exposing cells to BFA causes a distortion in intracellular protein traffic from the ER to the Golgi apparatus and the eventual loss of Golgi apparatus morphology; removal of BFA completely reverses these effects. BFA also alters the morphology of endosomes and lysosomes.
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO or ethanol to prepare a stock concentration up to 1 mM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Non marqué
Formule moléculaire C16H24O4
Forme physique Poudre
Type de produit Sphingolipide
Poids moléculaire 280.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brefeldin A (from Penicillium brefeldianum)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: brefeldin A