Learn More
Invitrogen™ C12FDG (5-dodécanoylaminofluorescéine di-β-D-galactopyranoside)
Code produit 11590276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11590276 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590276 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D2893
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Produit une fluorescence verte
Le substrat d’β-galactosidase, C12FDG, a été modifié par covalence pour inclure une fraction lipophile de carbone-12. Une fois à l’intérieur de la cellule, le substrat est clivé par la β-galactosidase, produisant ainsi un produit fluorescent bien retenu par les cellules, et ce, grâce à la probable pénétration de la queue lipophile dans la membrane cellulaire. Le C12FDG est le composant principal du kit Imagene™ Green.
Dosages de bêta-galactosidase, analyse cellulaire, imagerie cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, cytométrie en flux, détection des anticorps et détection secondaire, glycosidase, neuraminidase et activité enzymatique associée, immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, protéines, expression, isolement et analyse, dosages de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
Méthode de détection Fluorescent
Quantité 5 mg
Substrat substrat Beta-Gal
Substrate Properties substrat chimique
Excitation / émission 490⁄514