Learn More
Invitrogen™ Calcéine AM, colorants vert et bleu capables de pénétrer dans les cellules
Code produit 10696883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Calcéine AM (solution à 1 mg/ml dans du DMSO sec)
Calcéine bleue, AM
Calcéine verte, AM
Calcéine, AM
Calcéine, haute pureté
Quantité:
1 mL
1 mg
100 mg
20 x 50 μg
Couleur:
Blue
Green
Conditionnement:
1 pièce
1000µg
100mg
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Couleur Conditionnement
10696883 Calcéine bleue, AM 1 mg Blue 1mg
11564257 Calcéine, AM 20 x 50 μg Green 1000µg
10462052 Calcéine, AM 1 mg Green 1mg
10720345 Calcéine AM (solution à 1 mg/ml dans du DMSO sec) 1 mL Green 1 pièce
11514277 Calcéine verte, AM 20 x 50 μg Green -
11530146 Calcéine, haute pureté 100 mg Green 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10696883 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C1429
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La calcéine AM est un colorant cellulaire perméant qui peut être utilisé pour déterminer la viabilité cellulaire de la plupart des cellules eucaryotes. Dans les cellules vivantes, la calcéine AM non fluorescente est convertie en calcéine fluorescente verte ou bleue, après hydrolyse de l’ester acétoxyméthylique par les estérases intracellulaires.
La calcéine AM est un colorant capable de pénétrer dans les cellules fréquemment utilisé dans la recherche en biologie cellulaire. Elle est dérivée de la calcéine, un colorant fluorescent qui présente une fluorescence vert vif lorsqu’il se lie aux ions calcium libres intracellulaires. La calcéine AM est un composé non fluorescent qui peut pénétrer dans la membrane cellulaire en raison de ses propriétés lipophiles. Une fois à l’intérieur de la cellule, elle est clivée par les estérases intracellulaires, produisant une molécule de calcéine fluorescente. Cette conversion permet de conserver le colorant dans le cytoplasme ; les cellules en apoptose et les cellules mortes dont les membranes sont compromises ne retiennent pas la calcéine.
  • Mesure à la fois l’activité enzymatique et l’intégrité de la membrane cellulaire, qui est nécessaire pour la rétention intracellulaire de leur produit fluorescent
  • Le bleu de calcéine AM n’est que faiblement fluorescent (maxima d’excitation/d’émission d’environ 322/435 nm)
  • Lors du clivage des esters AM par les estérases intracellulaires, ce traceur devient relativement polaire et est retenu par les cellules pendant plusieurs heures
  • En outre, son intensité de fluorescence augmente et ses spectres de fluorescence se déplacent à des longueurs d’onde plus longues, avec des maxima d’excitation/émission d’environ 360/449 nm
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage cellulaire et viabilité, comptage cellulaire, viabilité, cryoconservation, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi des cellules, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, analyse à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection de l’immunofluorescence, microbiologie, dosages ADME/Tox basés sur la cible.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméable aux cellules
Couleur Blue
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (application) Traçage cellulaire, Traceur cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Calcéine bleue, AM
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Quantité 1 mg
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Enzyme cible Estérase
Excitation / émission 322/437 nm
Poids moléculaire 465.41
Longueur d’onde d’émission 449 nm