Learn More
Invitrogen™ Calcéine AM, colorants vert et bleu capables de pénétrer dans les cellules
Description
La calcéine AM est un colorant capable de pénétrer dans les cellules fréquemment utilisé dans la recherche en biologie cellulaire. Elle est dérivée de la calcéine, un colorant fluorescent qui présente une fluorescence vert vif lorsqu’il se lie aux ions calcium libres intracellulaires. La calcéine AM est un composé non fluorescent qui peut pénétrer dans la membrane cellulaire en raison de ses propriétés lipophiles. Une fois à l’intérieur de la cellule, elle est clivée par les estérases intracellulaires, produisant une molécule de calcéine fluorescente. Cette conversion permet de conserver le colorant dans le cytoplasme ; les cellules en apoptose et les cellules mortes dont les membranes sont compromises ne retiennent pas la calcéine.
- Dans les cellules vivantes, la calcéine AM non fluorescente est convertie en calcéine verte fluorescente, après hydrolyse d’ester acétoxyméthylique par estérases intracellulaires.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaires, comptage, viabilité et cryoconservation cellulaires, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, découverte et développement de médicaments, traçage cellulaire général, détection de glutathion, analyse à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, homéostase et signalisation ioniques, suivi microbiologique, stress nitro-oxydatif, dosages ADME / tox à base cible, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Perméable aux cellules |
| Couleur | Green |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière. |
| À utiliser avec (application) | Traçage cellulaire, Traceur cellulaire |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Calcéine, AM |
| Type de colorant | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Quantité | 20 x 50 μg |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |