Learn More
Invitrogen™ Calcéine AM, colorants vert et bleu capables de pénétrer dans les cellules
Code produit p-4922770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Calcéine AM (solution à 1 mg/ml dans du DMSO sec)
Calcéine bleue, AM
Calcéine verte, AM
Calcéine, AM
Calcéine, haute pureté
Quantité:
1 mL
1 mg
100 mg
20 x 50 μg
Couleur:
Blue
Green
Conditionnement:
1 pièce
1000µg
100mg
1mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Couleur unitSize
11564257 Calcéine, AM 20 x 50 μg Green 1000µg
10462052 Calcéine, AM 1 mg Green 1mg
10720345 Calcéine AM (solution à 1 mg/ml dans du DMSO sec) 1 mL Green 1 pièce
10696883 Calcéine bleue, AM 1 mg Blue 1mg
11514277 Calcéine verte, AM 20 x 50 μg Green -
11530146 Calcéine, haute pureté 100 mg Green 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11564257 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C3100MP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
La calcéine AM est un colorant cellulaire perméant qui peut être utilisé pour déterminer la viabilité cellulaire de la plupart des cellules eucaryotes. Dans les cellules vivantes, la calcéine AM non fluorescente est convertie en calcéine fluorescente verte ou bleue, après hydrolyse de l’ester acétoxyméthylique par les estérases intracellulaires.
La calcéine AM est un colorant capable de pénétrer dans les cellules fréquemment utilisé dans la recherche en biologie cellulaire. Elle est dérivée de la calcéine, un colorant fluorescent qui présente une fluorescence vert vif lorsqu’il se lie aux ions calcium libres intracellulaires. La calcéine AM est un composé non fluorescent qui peut pénétrer dans la membrane cellulaire en raison de ses propriétés lipophiles. Une fois à l’intérieur de la cellule, elle est clivée par les estérases intracellulaires, produisant une molécule de calcéine fluorescente. Cette conversion permet de conserver le colorant dans le cytoplasme ; les cellules en apoptose et les cellules mortes dont les membranes sont compromises ne retiennent pas la calcéine.
  • Dans les cellules vivantes, la calcéine AM non fluorescente est convertie en calcéine verte fluorescente, après hydrolyse d’ester acétoxyméthylique par estérases intracellulaires.
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaires, comptage, viabilité et cryoconservation cellulaires, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, découverte et développement de médicaments, traçage cellulaire général, détection de glutathion, analyse à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, homéostase et signalisation ioniques, suivi microbiologique, stress nitro-oxydatif, dosages ADME / tox à base cible, détection d’ions de zinc et de métaux lourds
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméable aux cellules
Couleur Green
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
À utiliser avec (application) Traçage cellulaire, Traceur cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Calcéine, AM
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 517 nm
Quantité 20 x 50 μg
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Enzyme cible Estérase
Poids moléculaire 994.86