Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1 dextran, Potassium Salt, 10,000 MW, Anionic
Description
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. They have uses in many calcium signaling investigations, including measuring intracellular Ca2+, following Ca2+ influx and release, and multiphoton excitation imaging of Ca2+ in living tissues. Cells may be physically loaded with the cell-impermeant salt forms of these dextran-conjugated indicators using patch pipette, microinjection, or our Influx pinocyte-loading reagent (Cat. No. I14402). The fluorescence signal from these cells is measured using fluorescence microscopy. The dextran forms of our calcium indicators show a dramatic reduction in both leakage and compartmentalization compared to the AM ester forms.
- À utiliser dans de nombreuses investigations de signalisation de calcium, notamment les mesures intracellulaires de Ca2+, suite à l’afflux et à la libération de Ca2+ et l’imagerie de l’excitation multiphotonique de Ca2+ dans les tissus vivants
- Les cellules peuvent être chargées physiquement avec les formes salines imperméables aux cellules de ces indicateurs conjugués au dextrane à l’aide d’une pipette de patch, d’une microinjection ou d’un réactif de chargement des pinocytes Influx™
- Le signal de fluorescence provenant de ces cellules est mesuré par microscopie par fluorescence
- Les formes dextranes d’indicateurs de calcium montrent une réduction spectaculaire des fuites et de la compartimentation par rapport aux formes d’ester d’AM
- Hausse de la fluorescence lors de la liaison du Ca2+ avec un faible décalage en longueur d’onde
- Ces sondes sont excitées par lumière visible, et le faible niveau d’énergie requise pour l’excitation réduit le potentiel de détérioration cellulaire due à la lumière.
- Les instruments à base de laser couramment utilisés (c’est-à-dire les microscopes confocaux à balayage laser) sont capables d’exciter efficacement ces indicateurs et leurs émissions se situent dans les régions du spectre dans lesquelles l’autofluorescence cellulaire et la diffusion des bruits de fond représentent souvent un moindre problème
- Marquage (Ex/Em) : Calcium Green -1 (506/531 nm)
- L’intensité de la fluorescence augmente avec la liaison de Ca2+ : approximativement 14 fois
- Taille de dextrane : 10 000 MW
Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, endocytose, exocytose et phagocytose, homéostase et signalisation ioniques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Calcium Indicator |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Indicateur de calcium |
| Type de colorant | Calcium Green |
| Excitation Wavelength Range | 495 to 510 nm |
| Gamme de produits | Calcium Green |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |