Learn More
Invitrogen™ Carboxy-H2DCFDA (indicateur de stress oxydatif général)
Code produit 11500146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500146 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500146 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00€
    421.65€ / 25mg
    Économisez 52.35€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Indicateur général du stress oxydatif
6-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate is a chemically reduced, acetylated form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells. This nonfluorescent molecule is readily converted to a green-fluorescent form when the acetate groups are removed by intracellular esterases and oxidation (by the activity of ROS) occurs within the cell. We offer the carboxylated H2DCFDA analog (carboxy-H2DCFDA, Cat. No. C400), which has two negative charges at physiological pH, and its di(acetoxymethyl ester) (Cat. No. C2938). Upon cleavage of the acetate and ester groups by intracellular esterases and oxidation, both analogs form carboxydichlorofluorescein (Cat. No. C368), with additional negative charges that impede its leakage out of the cell.
Le diacétate de 6-carboxy-2’,7’-dichlorodihydrofluorescéine est chimiquement réduit, sous forme acétylée de fluorescéine utilisée comme indicateur pour les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) dans les cellules. Cette molécule non fluorescente est facilement convertie en fluorescence verte lorsque les groupes d’acétate sont éliminés par des estérases intracellulaires et que l’oxydation (par l’activité des ROS) se produit à l’intérieur de la cellule. Lors du clivage des groupes acétate et ester par des estérases intracellulaires et par oxydation, les deux analogues forment de la carboxydichlorofluorescéine, avec des charges négatives supplémentaires qui empêchent sa fuite hors de la cellule.
  • Ex / Em : environ 492 - 495/517/527 nm
  • Ce produit est sensible à l’air (stockage sous argon ou azote sec)
  • Ce produit peut être dissous dans du DMSO, du DMF ou de l’éthanol pour utilisation
  • L’indicateur est perméant aux cellules
  • La fluorescence peut être surveillée à l’aide d’un cytomètre en flux, d’un fluoromètre, d’un lecteur de microplaques ou d’un microscope à fluorescence, en utilisant les sources d’excitation et des filtres appropriés pour la fluorescéine
  • Analogue H2DCFDA carboxylé (carboxy-H2DCFDA), qui a deux charges négatives à pH physiologique, et son di(acétoxyméthyl ester) disponible séparément
Reportez-vous au manuel Molecular Probes™ pour obtenir plus d’informations sur les produits.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 mg
À utiliser avec (application) ROS
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 492 to 495 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 517 to 527 nm