Learn More
Invitrogen™ Carboxy-H2DFFDA
Code produit 11524227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524227 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524227 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C13293
 Article restreint
En stock
Forme acétylée chimiquement réduite de fluorescéine utilisée comme indicateur pour les espèces réactives d’oxygène dans les cellules
H2DFFDA is a chemically reduced, acetylated form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells. This nonfluorescent molecule is readily converted to a green-fluorescent form when the acetate groups are removed by intracellular esterases and oxidation (by the activity of ROS) occurs within the cell. This fluorinated analog exhibits improved photostability compared to the chlorinated fluorescein derivatives (DCF, DCFDA).
L’H2DFFDA est une molécule non fluorescente facilement convertie en fluorescence verte lorsque les groupes d’acétate sont éliminés par des estérases intracellulaires et que l’oxydation (par l’activité des DRO) se produit à l’intérieur de la cellule. Cet analogue fluoré présente une meilleure photostabilité par rapport aux dérivés de fluorescéine chlorée (DCF, DCFDA).
  • Ex / Em : environ 492/495/517/527 nm
  • Ce produit est sensible à l’air (stockage sous argon ou azote sec)
  • Ce produit peut être dissous dans du DMSO, du DMF ou de l’éthanol pour utilisation
  • L’indicateur est perméant aux cellules
  • La fluorescence peut être surveillée à l’aide d’un cytomètre en flux, d’un fluoromètre, d’un lecteur de microplaques ou d’un microscope à fluorescence, en utilisant les sources d’excitation et des filtres appropriés pour la fluorescéine
Reportez-vous au manuel Molecular Probes™ pour obtenir plus d’informations sur les produits.
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit ROS Indicator