Learn More
Invitrogen™ Cell Culture Contamination Detection Kit
Code produit 10114522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10114522 200 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10114522 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C7028
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détecte et identifie les contaminants
Le kit de détection de contamination de culture cellulaire est une procédure simple et efficace pour le dépistage de la contamination des cultures tissulaires par des micro-organismes. Le kit détecte non seulement les contaminants, mais il identifie également le type de contaminant. Trois colorants fluorescents colorent la levure (et d’autres champignons) de manière distincte, les bactéries à Gram positif et à Gram négatif lors de la préparation de lames.
Bioproduction, analyse cellulaire, culture cellulaire, traçage et suivi des cellules, tests de CQ cliniques, contaminants et impuretés, diagnostic des maladies infectieuses, culture cellulaire de mammifères, suivi microbiologique, diagnostic moléculaire, détection de mycoplasmes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
Forme Liquide
Type de produit Détection de contamination de culture cellulaire
À utiliser avec Microscope à fluorescence
Quantité 200 dosages