Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green ReadyProbes™ Reagent
Code produit 13599180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,75 ml
Conditionnement:
1.75mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13599180 1,75 ml 1.75mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13599180 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37111
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
1 flacon compte-gouttes de 1,75 ml
Indicateur fluorogénique sans lavage pour les applications à cellules vivantes et fixes
L’activation de la caspase 3 est un indicateur précoce de l’apoptose.
  • Permet une détection rapide et sensible des cellules destinées à la mort cellulaire
  • Formulé comme solution stable à la température ambiante et fourni dans un flacon compte-gouttes pratique : embout et goutte à goutte de 2 gouttes/ml pour colorer les cellules
  • Substrat de la caspase 3/7 optimisée pour analyser l’apoptose
  • Protocole sans lavage, simple et rapide qui permet de préserver les cellules apoptotiques délicates
  • Compatible avec les méthodes d’imagerie par fluorescence de cellules vivantes et de fixation à base de formaldéhyde
  • Formule liquide prête à l’emploi pas besoin de diluer, peser ou d’utiliser de pipette
  • Un peptide à quatre amino-acides (DEVD) conjugué à un colorant de liaison des acides nucléiques qui est non fluorescent lorsqu’il n’est pas lié à l’ADN : Le réactif caspase 3/7 vert est intrinsèquement non fluorescent car le peptide DEVD inhibe la liaison du colorant à l’ADN
  • Lors de l’activation de la caspase 3/7 dans les cellules apoptotiques, le peptide DEVD est clivé et le colorant libre peut se lier à l’ADN, générant ainsi une fluorescence vert brillant
  • Les cellules apoptotiques avec caspase 3/7 activée auront des noyaux verts brillants tandis que les cellules sans caspase 3/7 activée présenteront une fluorescence minimale
  • Le signal fluorescent survit à la fixation et à la perméabilisation, ce qui permet des dosages en bout de ligne et des méthodes basées sur l’immunocytochimie
  • Une optimisation peut être nécessaire pour certains types de cellules, conditions et applications : Dans ces situations, ajoutez simplement une goutte de plus ou de moins jusqu’à obtenir une intensité de coloration optimale
  • Si vous le souhaitez, combinez avec la coloration nucléaire rouge ou rouge lointain pour le nombre total de cellules
  • Avec une excitation maximale de 502 nm et une émission maximale de 530 nm
  • Elle est détectée à travers des filtres GFP et FITC standard
Apoptose, facteurs associés à l’apoptose, activation de la caspase, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction des cellules, imagerie cellulaire, analyse à haute densité (HCS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1,75 ml
Format Flacon compte-gouttes
Type de produit Réactif caspase 3 et 7
Contenu et stockage 1 × flacon compte-gouttes de 1,75 ml
Conserver à ≤ 25°C.
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Excitation / émission 502/530
Couleur Vert
Gamme de produits CellEvent, ReadyProbes
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Imagerie cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, système d’imagerie cellulaire Floid™, microscope à fluorescence, cytomètre en flux, système d’imagerie cellulaire Floid™
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)