Learn More
Invitrogen™ Réactif CellROX™ Green, pour la détection du stress oxydatif
Code produit 12648335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μl
Conditionnement:
250µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12648335 5 x 50 μl 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12648335 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10444
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Cinq flacons à usage unique contenant suffisamment de réactif total pour cinq plaques à 96 puits ou 100 lamelles couvre-objet.
Nouvelle sonde fluorogénique pour mesurer le stress oxydatif dans les cellules vivantes
Le colorant perméant aux cellules est faiblement fluorescent à l’état réduit. Il affiche une fluorescence photostable verte et brillante lors de l’oxydation par des dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) et une liaison ultérieure à l’ADN, dont les valeurs maximales d’absorption / émission s’élèvent à ∽485/520 nm. Ce réactif peut être fixé au formaldéhyde et son signal survit au traitement des détergents, ce qui le rend multiplexable avec d’autres colorants et anticorps compatibles. Le réactif CellROXGreen est compatible avec diverses plateformes, telles que la microscopie par fluorescence traditionnelle, l’analyse à haute densité (HCS), la cytométrie en flux, la fluorimétrie sur microplaques ou l’analyse à haut débit (HTS) ainsi que des instruments de paillasse comme FLoid™, Tali™, et Attune™.
  • Compatible avec d’autres colorants de cellules vivantes, des anticorps et des cellules exprimant la protéine rouge fluorescente
  • Fourni en tant que solution DMSO stable et prête à l’emploi avec un simple protocole de non-lavage, compatible avec les flux de travaux standard dans la microscopie par fluorescence
  • Les résultats du stress oxydatif proviennent d’un déséquilibre entre les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) et la capacité des cellules à les neutraliser
  • Les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) jouent un rôle important dans la progression de plusieurs maladies, dont l’inflammation, l’athérosclérose, le vieillissement et les troubles dégénératifs liés à l’âge
  • Forme : Congelé
  • Catégorie d’excitation : Visible
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération cellulaire et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, analyse cytométrique en flux, tests de viabilité et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires, sélection de gènes à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Format Congelé
Quantité 5 x 50 μl
Contenu et stockage Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate.
À utiliser avec (équipement) Imaging, HCS, Cytometer
Concentration 2.5 mM stabilized solution in DMSO
Méthode de détection Live Cell Imaging
Excitation/Emission 485/520 nm
Indicator Oxidative stress
Gamme de produits CellROX