Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Orange Reagent, for oxidative stress detection
Code produit 12807322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μl
Conditionnement:
50µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12807322 5 x 50 μl 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12807322 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10443
 Article restreint
En stock
Includes
Cinq flacons à usage unique contenant suffisamment de réactif total pour cinq plaques à 96 puits ou 100 lamelles couvre-objet.
Nouvelle sonde fluorogénique pour mesurer le stress oxydatif dans les cellules vivantes
Le réactif orange CellROX™ est une nouvelle sonde fluorogénique pour la mesure du stress oxydatif dans des cellules vivantes. Ce colorant perméant aux cellules est non fluorescent à l’état réduit et présente une fluorescence orange brillante lors de son oxydation par des dérivés réactifs de l’oxygène (DRO), avec des valeurs maximales d’absorption/émission ∼ 545/565 nm. Bien que ce réactif ne soit pas fixable au formaldéhyde, il peut être multiplexé avec d'autres sondes vivantes compatibles avec les cellules telles que GFP, CellEvent™ Caspase 3/7 Green, Image-iT™ DEAD Green, Green et Deep Red MitoTracker™ colorants et NucBlue™ .
Le™ réactif CellROX Orange est compatible avec diverses plateformes, telles que la microscopie par fluorescence traditionnelle, le screening à haute teneur (HCS) et la cytométrie en flux. Ce réactif est également compatible avec le cytomètre Tali™ basé sur l’image.
De plus, le™ réactif orange CellROX est :
• Compatible avec d’autres sondes de cellules vivantes, y compris le GFP, et peut être ajouté directement aux milieux de croissance contenant du sérum
• fournis comme stable, Solution DMSO prête à l’emploi avec un protocole simple compatible avec les flux de travaux standard en microscopie par fluorescence
• Fournie en cinq flacons à usage unique contenant suffisamment de réactif total pour cinq plaques de 96 puits ou 100 lamelles
La contrainte oxydative résulte d’un déséquilibre entre la production d’espèces d’oxygène réactives (ROS) et la capacité des cellules à les venger. Les DRO jouent un rôle important dans la progression de plusieurs maladies, dont l’inflammation, l’athérosclérose, le vieillissement et les troubles dégénératifs liés à l’âge.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Format Congelé
Quantité 5 x 50 μl
Contenu et stockage Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate.
À utiliser avec (équipement) Imaging, HCS, Cytometer
Concentration 2.5 mM stabilized solution in DMSO
Méthode de détection Live Cell Imaging
Excitation/Emission 545/565 nm
Indicator Oxidative stress
Gamme de produits CellROX