Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Reagent Variety Pack, for oxidative stress detection
Code produit 12887552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12887552 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12887552 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10448
 Article restreint
En stock
Pour la détection du stress oxydatif
Le pack de différentes tailles de CellROX contient un flacon (50 µl) de réactif CellROX Green, de réactif CellROX Orange et de réactif CellROX Red Deep. Ces réactifs sont de nouvelles sondes fluorogéniques utilisées pour mesurer le stress oxydatif cellulaire dans les cellules vivantes. Ces colorants cellulaires perméants présentent une fluorescence brillante lors de l’oxydation par des espèces réactives de l’oxygène (ROS).
  • Optimisé pour la détection du stress oxydatif dans les cellules vivantes et peut être ajouté directement aux milieux de croissance contenant du sérum
  • Fournis comme solutions DMSO stables et prêtes à l’emploi avec des protocoles simples compatibles avec les flux de travaux standard en microscopie par fluorescence
  • Compatibles avec une variété de plateformes de détection, notamment la microscopie par fluorescence traditionnelle, le criblage à haute teneur (HCS) et la cytométrie en flux
  • Les résultats du stress oxydatif proviennent d’un déséquilibre entre les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) et la capacité des cellules à les neutraliser.
  • Les DRO jouent un rôle important dans la progression de plusieurs maladies, dont l’inflammation, l’athérosclérose, le vieillissement et les troubles dégénératifs liés à l’âge
  • Forme : Congelé
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération cellulaire et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, analyse cytométrique en flux, tests de viabilité et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires, sélection de gènes à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, stress nitro-oxydatif, espèces d’oxygène réactives
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange, Rouge clair, Vert
Format Congelé
Quantité 1 kit