Learn More
Invitrogen™ Sondes fluorescentes CellTracker™
Beschreibung
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
- Après le chargement dans les cellules, le colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationel des mouvements cellulaires
- Les spectres d’excitation / émission violets (415/516 nm maxima) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants et des protéines fluorescents verts et rouges
- Facile à utiliser : enlevez le milieu, ajoutez le colorant, laissez incuber pendant 30 minutes et imagez les cellules
- Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
- Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération.
- Conçu pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où il est transformé en produits de réaction imperméants aux cellules
- Le colorant est transféré aux cellules filles mais pas aux cellules adjacentes dans une population.
- Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, traçage cellulaire général, immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Violet |
| Contenu et stockage | Stocker à ≤–20°C, éviter toute exposition prolongée à la lumière ; exposition possible à la lumière sur de courtes périodes, 5 flacons de BMQC CellTracker™ Violet de 0,1 mg, nécessite du DMSO |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 415 / 516 |
| Type de colorant | ThiolTracker™ Violet |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, instrument à haute densité |
| Quantité | 5 x 0,1 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | CellTracker™ Violet BMQC Dye, 5 x 0.1 mg |
| Émission | Visible |
| Forme | Lyophilisé |
| Mehr anzeigen |