Learn More
Invitrogen™ Sondes fluorescentes CellTracker™
Code produit 11564237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1mg
20 x 15 μg
20 x 50 μg
5 x 0,1 mg
5 mg
Type de colorant:
CellTracker Orange CMTMR
CellTracker Vert CMFDA
CellTracker bleu CMF2HC
CellTracker orange CMRA
CellTracker™ Bleu CMAC
CellTracker™ Bleu CMHC
CellTracker™ Deep Red
CellTracker™ Rouge CMTPX
Colorants BODIPY
ThiolTracker™ Violet
Conditionnement:
1000µg
1mg
300µg
500µg
5mg
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de colorant Conditionnement
11564237 5 mg CellTracker™ Bleu CMAC -
11574237 5 mg CellTracker™ Bleu CMHC 5mg
11584217 5 mg CellTracker bleu CMF2HC 5mg
15352644 20 x 15 μg CellTracker™ Deep Red 300µg
11570166 20 x 50 μg CellTracker Vert CMFDA 1000µg
10644013 1mg CellTracker Vert CMFDA 1mg
11554237 5 mg Colorants BODIPY 5mg
11504267 20 x 50 μg CellTracker orange CMRA 1000µg
10082742 1 mg CellTracker Orange CMTMR 1mg
11514267 20 x 50 μg CellTracker™ Rouge CMTPX 1000µg
10724274 5 x 0,1 mg ThiolTracker™ Violet 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11564237 Supplier Invitrogen™ Supplier No. C2110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    514.00€
    468.65€ / 5mg
    Économisez 45.35€
    8% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Colorant fluorescent bien adapté pour la surveillance du mouvement ou de la localisation cellulaire
Cell movement and location studies require specialized probes that are nontoxic to living cells and well retained, allowing for multigenerational tracking. The CellTracker fluorescent probes are available in a range of fluorescent colors to match instrument lasers and filters, and to accommodate co-staining with antibodies or other cell analysis probes. These dyes are excellent tools for monitoring cell movement, location, proliferation, migration, chemotaxis, and invasion.
  • Ce colorant est bien retenu, ce qui permet le suivi multigénérationnel des mouvements cellulaires.
  • Les spectres d’excitation / émission bleus (353/466 nm maxima) sont optimaux pour le multiplexage avec des colorants et des protéines fluorescents verts et rouges
  • Facile à utiliser : enlevez le milieu, ajoutez le colorant, laissez incuber pendant 30 minutes et imagez les cellules
  • Rétention du signal fluorescent de >72 heures (typiquement de trois à six générations)
  • Faible cytotoxicité : n’affecte pas la viabilité ni la prolifération.
  • Conçu pour traverser librement les membranes cellulaires jusqu’aux cellules, où ils sont transformés en produits de réaction imperméable aux membranes cellulaires.
  • Le colorant est transféré aux cellules filles mais pas aux cellules adjacentes dans une population.
  • Stable, non toxique aux concentrations de fonctionnement, bien retenu par les cellules et fluorescence très lumineuse à un pH physiologique
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi de cellules, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, imagerie cellulaire, tests de toxicologie cellulaire, chimiotaxie et migration cellulaire, détection et développement de médicaments, traçage cellulaire général, criblage à haut contenu (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection par immunofluorescence, tests ADME/Tox basés sur la cible
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Bleu
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 353 / 466
Type de colorant CellTracker™ Bleu CMAC
Quantité 5 mg
Description CellTracker™ Blue CMAC Dye, 5 mg
Émission 353 nm
Forme Dry Powder
Gamme de produits CellTracker
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Autres marqueurs ou colorants
Type de produit Colorant
Sub Cellular Localization Cytoplasm
Poids moléculaire 209.63