Learn More
Invitrogen™ 4,4-difluoro-5-(4-méthoxyphényl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-undécanoate de cholestéryle (cholestéryle BODIPY™ 542/563 C11)
Description
Les esters de cholestéryle se composent d’un acide gras estérifié au groupe 3β-hydroxyle du cholestérol. Ces espèces très non polaires sont les principales composantes lipidiques de la plaque d’athérosclérose et des noyaux lipoprotéiques (LDL et HDL) à faible densité et à haute densité.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Analogues de cholestérol |
| Quantité | 1 mg |
| Forme physique | Solid |
| Gamme de produits | BODIPY |