Learn More
Invitrogen™ 4,4-difluoro-5,7-diméthyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacène-3-dodécanoate de cholestéryle (cholestéryle BODIPY™ FL C12)
Code produit 10593803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10593803 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10593803 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C3927MP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peut être utilisé comme marqueur de membrane non échangeable général
Les esters de cholestéryle se composent d’un acide gras estérifié au groupe 3β-hydroxyle du cholestérol. Ces espèces très non polaires sont les principales composantes lipidiques de la plaque d’athérosclérose et des noyaux lipoprotéiques (LDL et HDL) à faible densité et à haute densité. L’ester de cholestéryle fluorescent vert BODIPY™ FL C12 peut être utilisé comme traceur du transport du cholestérol et de l’endocytose à récepteur de lipoprotéines par microscopie par fluorescence.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), détection de coloration & par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Analogues de cholestérol
Quantité 1 mg
Forme physique Solid
Gamme de produits BODIPY