Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis HCS Assay
GREENER_CHOICE
Code produit 10074833 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 plaques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10074833 2 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10074833 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10289
Includes
Le kit contient suffisamment de réactifs pour l’exécution de deux plaques dans un format de plaque de 96 puits.
Technique non radioactive
L'essai HCS de synthèse de protéines Click-iT AHA Alexa Fluor 488 fournit une méthode rapide, sensible, non toxique et non radioactive pour la détection de la synthèse de protéines naissantes à l’aide de la microscopie par fluorescence et de l’imagerie à haute densité. Click-iT AHA est un analogue d’acides aminés de la méthionine contenant une portion azido. Semblable à la 35S-méthionine, l’AHA Click-iT est nourri avec des cellules cultivées et incorporé dans des protéines pendant la synthèse protéique active. La détection de l’acide aminé incorporé utilise une ligature chimioélectiove ou une réaction clic entre un azide et un alcyne, où la protéine modifiée azido est détectée avec l’alcyne vert fluorescent Alexa Fluor 488. L'essai HCS de synthèse protéique Click-iT AHA Alexa Fluor 488 a été dosageé avec succès dans des cellules A549 et U-2 OS avec une variété de réactifs qui inhibent la synthèse protéique, notamment la cycloheximide, l’anisomycine et la puromycine, en réponse à la dose et au format Min/Max.
  • Moins de risques
Analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu, vert
Contenu et stockage Le kit contient suffisamment de réactifs pour l’exécution de 2 plaques dans un format de plaque de 96 puits.
  • Conserver à ≤-20°C, desséché et protégé de la lumière.
  • Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (application) Analyse à haute densité (HCS)
    À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, instrument à haute densité, Instruments d’analyse à haut contenu
    Type de produit Dosage HCS
    Type de colorant Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33258
    Format Plaque 96 puits
    Gamme de produits Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
    Quantité 2 plaques