Learn More
Invitrogen™ Kit de tampon de réaction cellulaire Click-iT™
Code produit 10297994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10297994 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297994 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10269
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
1 kit contenant suffisamment de matériau pour 50 réactions basées sur un volume de réaction de 0,5 ml.
Rassemble les deux moitiés
Le kit de tampons cellulaires Click-iT fournit aux chercheurs disposant de cellules marquées avec un azide ou un alcyne et du réactif de détection clic correspondant, le moyen d’associer ces deux fractions par réaction clic. Chaque kit contient suffisamment de matériau pour effectuer 50 réactions sur la base d’un volume de réaction de 0.5 ml pour une analyse ultérieure par cytométrie de flux, microscopie par fluorescence ou imagerie à haut débit (HCS).
  • Moins de risques
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire avec chimie de clic, chimies de clic, analyse de glycoprotéine avec chimie de clic, chimie de marquage, marquage métabolique et synthèse de protéines de montée avec chimie de clic
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de tampon de réaction cellulaire
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 1 kit contenant suffisamment de matériau pour 50 réactions basées sur un volume de réaction de 0,5 ml.
Conserver entre 2 et 6°C.
À utiliser avec (équipement) EDU, Click-it™ AHA, azide Alexa Fluor™, alcyne Alexa Fluor™, GlcNaz Click-iT™, Click-iT™
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Click-iT, Molecular Probes