Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ GlcNAz Metabolic Glycoprotein Labeling Reagent (tetraacetylated N-Azidoacetylglucosamine)
Description
Le réactif de marquage des glycoprotéines métaboliques Click-iT GlcNAz fournit la première partie d’une technique simple et robuste en deux étapes pour identifier et caractériser les glycoprotéines O-GlcNAc intracellulaires. Dans l’étape 1, les cellules cultivées sont incubées avec la glucosamine (GlcNAc) modifiée par l’azoture. L’azido-sucre est incorporé dans les glycoprotéines contenant de l’O-GlcNAc intracellulaire par la nature permissive de la voie de biosynthèse des oligosaccharides. Dans l’étape 2, par ligature chimiosélective ou par réaction clic entre un azoture et un alcyne, les glycoprotéines marquées à l’azoture peuvent alors être détectées avec un kit de détection de glycoprotéine Click-iT pour gels (TAMRA ou Dapoxyl™ alcyne) ou transferts Western (biotine alcyne). Ces produits de glycoprotéine Click-iT sont compatibles avec les technologies LC-MS/MS et les technologies protéomiques multiplexées™ pour les analyses approfondies du glycoprotéome.
- Moins de risques
Analyse cellulaire, chimies clic, analyse glycoprotéique avec chimie clic, chimie de marquage, spectrométrie de masse, marquage métabolique, marquage peptidique, marquage des protéines et des anticorps, électrophorèse sur gel protéique, coloration et imagerie de gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Réactif de marquage |
| Quantité | 5,2 mg |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C. |
| Méthode de détection | À base de biotine, fluorescent |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Click-iT |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotine, Oregon Green 488, TMR (tétraméthylrhodamine) |
| Labeling Target | Protéines |