Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Lipid Peroxidation Imaging Kit - Alexa Fluor™ 488
Code produit 13423329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13423329 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13423329 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10446
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Suffisant pour cinq plaques à 96 puits ou 100 lamelles couvre-objet. Comprend un composé témoin positif.
Détecte la peroxydation des lipides dans les cellules
Le kit exploite la chimie du clic catalysée par le cuivre et le réactif d’alcyne de linoléamide (LAA) (acide linoléique modifié par l’alcyne) pour détecter les modifications des protéines dérivées de la peroxydation des lipides dans les cellules fixes. L’acide linoléique est l’acide gras polynon saturé le plus abondant chez les mammifères et ses produits de peroxydation lipidique représentent probablement la majorité des carbonyles protéiques dérivés des lipides.
  • Optimisé pour la détection de la peroxydation des lipides dans les cellules à l’aide d’un clic Chimie et azoture Alexa Fluor™ 488
  • Multiplexable et compatible avec la microscopie par fluorescence traditionnelle, la sélectionà haute teneur (HCS) et la cytométrie en flux
  • Fourni sous forme de kit complet suffisant pour cinq plaques à 96 puits ou 100 lamelles couvre-objet
  • Forme : Congelé
  • Catégorie d’excitation : Visible
Son fonctionnement
  • Le kit d’imagerie de peroxydation des lipides Click-iT contient de l’hydroperoxyde de cumène comme contrôle ositif pour l’induction de la peroxydation des lipides et tous les composants pour la réaction de clic, y compris LAA, et l’azoture Alexa Fluor™ 488
  • LAA peut être incubé avec des cellules, où il est intégré dans les membranes cellulaires
  • Lors de la peroxydation des lipides, le LAA est oxydé et produit de l’acide 9- et 13- hydroperoxy-octadécadiénoïque (HPODE)
  • Les hydroperoxydes se décomposent en plusieurs α,β-aldéhydes non saturés, qui modifient facilement les protéines au niveau des chaînes latérales nucléophiles
  • Les protéines modifiées contenant de l'’lcyne peuvent être détectées par la suite à l’aide de la chimie Click-iT et multiplexées avec d’autres sondes appropriées pour les cellules fixes
  • Click-iT™ LAA (alcyne linoléamide) est un réactif autonome fourni sous forme d’ensemble de cinq boîtes de flacons à usage unique pour une flexibilité maximale dans les dosages pour la peroxydation des lipides
  • Le réactif peut être associé à divers réactifs de détection modifiés par l’azoture et d’autres réactifs
Analyse cellulaire, stress oxydatif et santé des cellules avec chimie de clic viabilité cellulaire, prolifération cellulaire et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie en flux, analyse cytométrique en flux, tests de viabilité et cytotoxicité, cytométrie en flux des processus cellulaires, sélection de gènes à haute densité (HCS), immunofluorescence (IF), coloration et détection d’immunofluorescence, stress nitro-oxydatif, dérivés réactif d’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, vert
Format Congelé
Quantité 1 kit