Learn More
Invitrogen™ Kit de capture de l’ARN naissant Click-iT™, pour analyse de l’expression génétique
Descripción
Includes
Composant A : 1 x 5 mg 5-éthynyl uridine (UE) ; composant B : 1 x 1 ml de concentré 2X de tampon Click-iT EU ; composant C : 1 x 340 μg d’azide de biotine (biotine PEG4 carboxyamide-6-azidohexanyl) ; composant D : 1 x 200 μl de sulfate de cuivre (II) (CuSO4) solution aqueuse 25 mM ; composant E : 1 x 400 mg d’additif pour tampon de réaction Click-iT 1 ; composant F : 1 x 100 μl d’additif pour tampon de réaction Click-iT 2 ; composant G : 2 x 1 ml de tampon de liaison Click-iT ARN (concentré 2X) ; composant H : 1 x 500 μl Dynabeads™ myOne™ Streptavidine T1 ; composant I : 1 x 35 ml tampon de lavage de réaction Click-iT 1 ; composant J : 1 x 35 ml tampon de lavage de réaction Click-iT™ 2
Le kit de capture d’ARN naissant Click-iT utilise notre chimie Click-iT exclusive pour capturer avec une efficacité et une sensibilité élevées les ARN nouvellement fabriqués. Grâce à l’approche Click-iT, des études sur l’analyse à haute résolution de la régulation des gènes peuvent être effectuées en même temps que la régulation de l’ARN, la stabilité de l’ARN, la synthèse de l’ARN, la dégradation de l’ARN, la régulation transcriptionnelle, le delta/delta C(t), le run on/run off nucléaire et plus. Des homologues de ribonucléotide d’uridine d’éthylène (EU) contenant un groupe de réactifs à l’alcyne sont envoyés à des cellules ou à des tissus. Une fois le produit incorporé, les cellules sont lysées et l’ARN est isolé. Un azide de biotine est “fixé dessus”, puis des microbilles magnétiques de strepavidine sont utilisées pour capturer le groupe d’ARN nouvellement synthétisé. Les ARN capturés sont ensuite amplifiés et les ADNc résultants sont utilisés dans un certain nombre de méthodologies après la capture. Nous l’avons validé pour des puces (densité faible et élevée), le séquençage sur SOLiD™ et l’analyse de delta CT par qPCR basée sur SYBR™ ou TaqMan™. Seules 25 000 cellules sont nécessaires pour l’analyse de transcripts nouvellement induits. Le kit permet 40 conditions pour le marquage et la capture qui peuvent ensuite être divisées en 400 essais analytiques distincts. Avec un prix d’environ un dollar par essai, c’est idéal pour les chercheurs dans le secteur académique et le domaine industriel. Le réactif EU à la concentration recommandée de 200 μM est bien toléré par les cellules. Sur un écran de dosage de 32 000 gènes, seuls les changements les plus mineurs sur 12 gènes par rapport à un véhicule témoin ont pu être détectés. De plus, à la concentration d’alimentation initiale de 5 x la valeur que nous recommandons (200 μM contre 1,0 mM), il n’y a eu aucun effet sur un panel de gènes domestiques, ni sur la capacité des cellules à proliférer normalement. La sensibilité et la fiabilité ont été confirmées dans une puce à faible densité (TLDA™) de gènes apoptotiques. Le groupe naissant capturé a trouvé avec précision tous les transcripts apoptotiques (induits par stauroporine) précédemment caractérisés, sans aucune modification détectable en termes d’informations des séquences.
- Moins de risques
Découvrir, et pas simplement récupérer. Au cours des dernières décennies, les efforts de la génomique ont révélé que seulement 2 % du génome humain comportait des protéines humaines codantes, laissant 98 % du génome avec une fonction inconnue (parfois appelé “Unknome”). Cette nouvelle approche aidera manifestement à découvrir le but et les schémas d’expression de ce vaste réservoir de séquences inconnues dans le domaine de la transcriptomique au cours de la présente décennie.
Chimies Click, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, analyse et génotypage de l’expression génétique, chimie de marquage, analyse des microarrays, détection et capture de l’ARN avec la chimie Click, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo, isolement de l’ARN pour les microdosages, marquage de l’ARN
Información de órdenes
Conditions d’expédition : Glace humide
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Composant A 1 X 5 mg de 5-éthynyl uridine (EU) Composant B 1 X1 ml de *concentré 2X* de tampon Click-iT™ EU Composant C 1 X 340 µg d’azide de biotine (biotine PEG4 carboxyamide-6-azidohexanyl) Composant D 1 X 200 µl de sulfate de cuivre (II) (CuSO4) *Solution aqueuse 25 mM* Composant E 1 X 400 mg d’additif de tampon de réaction Click-iT™ 1 Composant F 1 X 100 µl d’additif de tampon de réaction Click-iT™ 2 Composant G 2 X 1 ml de tampon de liaison Click-iT™ ARN *concentré 2X* Composant H 1 X 500 µl Dynabeads™ myOne™ Streptavidine T1 Composant I 1 X 35 ml de tampon de lavage de réaction Click-iT™ 1 Composant J 1 x 35 ml de tampon de lavage de réaction Click-iT™ 2 Conserver à 4 degrés C |
| Concentration | 2X (tampon UE et tampon de liaison ARN) |
| Format | Kit |
| À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7200 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™, Fast Mode, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Fast Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, Veriti Thermal Cycler, Agilent 2100 Bioanalyzer, SOLiD™ |
| Technologie d’isolement | Microbille magnétique |
| Gamme de produits | Click-iT |
| Type de produit | Kit de capture d’ARN naissant |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.