Learn More
Invitrogen™ Kit d’imagerie Click-IT™ RNA Alexa Fluor™ 594
Code produit 10678185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10678185 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10678185 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10330
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Le kit contient suffisamment de matériau pour 25 lamelles 18 x 18.
Détectez l’ARN nouvellement synthétisé ou les changements dans les niveaux d’ARN
Le kit d’imagerie de l’ARN Click-iT Alexa Fluor 594 HCS permet de détecter la transcription de l’ARN global temporellement et spatialement dans les cellules (PNAS (2008) 105:15779-84). La capacité de détecter des ARN nouvellement synthétisés ou des changements dans les niveaux d’ARN résultant de maladies, de dommages environnementaux ou de traitements médicamenteux est un aspect important du profilage toxicologique. Utilisant un nucléoside modifié par l’alcyne, le 5-éthynyl uridine (EU), et une chimie click puissante, l’ARN nouvellement synthétisé peut être détecté sans utilisation de radioactivité ou d’anticorps avec une procédure simple en deux étapes. Dans l’étape 1, le nucléoside contenant l’alcyne est administré à des cellules ou à des animaux et incorporé activement dans l’ARN naissant. La petite taille du tag permet l’incorporation efficace du nucléoside modifié dans l’ARN, mais pas dans l’ADN. La détection utilise la ligature chimiosélective ou la réaction “click” entre un azoture et un alcyne où l’ARN modifié est détecté avec un colorant contenant de l’azoture. Grâce à son “empreinte” dimunitive, la molécule de détection Click-iT peut facilement pénétrer des échantillons complexes et offre la possibilité d’analyses multiples avec d’autres sondes, y compris des anticorps pour la détection de protéines interactives de l’ARN pour des perspectives biologiques plus approfondies.
  • Moins de risques
Analyse cellulaire, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, chimies click, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), coloration et détection de l’immunofluorescence, chimie de marquage, détection et capture de l’ARN naissant avec la chimie click, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo, marquage de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit contient suffisamment de matériau pour 25 lamelles 18 x 18. Conserver entre2 -6°C, après dessiccation et à l’abri de la lumière.
Couleur Rouge
Méthode de détection Fluorescence
Format Lama
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 594
Excitation / émission 590/617
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, microscope à fluorescence
Gamme de produits Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Type de produit Nouveau dosage de synthèse d’ARN
Quantité 1 kit