Learn More
Invitrogen™ CM-H2DCFDA (indicateur de stress oxydatif général)
Code produit 11530166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11530166 20 x 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11530166 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C6827
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Indicateur général du stress oxydatif
CM-H2DCFDA est un dérivé de chlorométhyl de H2DCFDA. Il permet d’indiquer les dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) dans les cellules. Cet indicateur présente une rétention bien meilleure dans les cellules vivantes que H2DCFDA. CM-H2DCFDA se diffuse passivement dans les cellules, où ses groupes acétates sont clivés par des estérases intracellulaires et son groupe chlororméthyle réactif aux thiols réagit avec le glutathion intracellulaire et avec d’autres thiols. L’oxydation qui en résulte produit un adduit fluorescent, qui est piégé à l’intérieur de la cellule, ce qui facilite les études à long terme.
  • Ex / Em : environ 492 - 495/517/527 nm
  • Ce produit est sensible à l’air (stockage sous argon ou azote sec)
  • Ce produit peut être dissous dans du DMSO, du DMF ou de l’éthanol pour utilisation
  • L’indicateur est perméant aux cellules
  • La fluorescence peut être surveillée à l’aide d’un cytomètre en flux, d’un fluoromètre, d’un lecteur de microplaques ou d’un microscope à fluorescence, en utilisant les sources d’excitation et des filtres appropriés pour la fluorescéine
Reportez-vous au manuel Molecular Probes™ pour obtenir plus d’informations sur les produits.
Apoptose, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, détection des radicaux libres, stress nitro-oxydant, espèces réactives de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 20 x 50 μg
Type de produit ROS Indicator