Learn More
Invitrogen™ CMAC, t-BOC-Leu-Met (7-Amino-4-Chloromethylcoumarin, t-BOC-L-Leucyl-L-Methionine amide)
Code produit 11594117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11594117 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11594117 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A6520
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le clivage génère une fluorescence bleue
Le substrat de peptidase CMAC, t-BOC-Leu-Met, peut être utilisé pour mesurer l’activité de la peptidase dans une solution ou dans les cellules vivantes. Le substrat possède des maxima d’excitation/émission d’environ 330/403. Après clivage par les peptidases, le produit génère une fluorescence bleue avec une excitation/émission maximales d’environ 351/430 nm.
Apoptose, activation de la caspase, analyse cellulaire, viabilité, prolifération et fonction cellulaires, dosages d’activité enzymatique et protéique, activité protéase/peptidase, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméant aux cellules
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Méthode de détection Fluorescent
Forme Pleine
Quantité 5 mg
Substrat Substrat de peptidase CMAC
Substrate Properties Substrat à base de peptides
Type de substrat Substrat de peptidase
Target Enzyme Calpain