Learn More
Invitrogen™ Coomassie Fluor™ Orange Protein Gel Stain (Ready-To-Use Solution)
Code produit 10634613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10634613 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10634613 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C33250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    178.92€ / 1L
    Économisez 73.08€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
La coloration est terminée en moins d’une heure sans risque de surcoloration du gel
Le colorant exclusif de gel protéique Coomassie Fluor Orange de Molecular Probes permet une coloration rapide, simple et sensible des protéines séparées par SDS-PAGE. Après l’électrophorèse, le gel est coloré, rincé et photographié. Aucune étape de fixation ou de décoloration distincte.
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Fluorescent
Marqueur ou colorant Coomassie Fluor Orange
Quantité 1 l
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéine
Excitation / émission 300, 470/570 nm
Gamme de produits Coomassie Fluor
Type de produit Coloration sur gel des protéines