Learn More
Invitrogen™ Coverslip Mini-Rack, for 8 coverslips
Code produit 10718434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10718434 1 each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10718434 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C14784
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
Support miniature conçu pour tenir verticalement huit lamelles rondes ou carrées standard
  • Le mini-rack s’adapte facilement au bécher standard de 50 ml et peut accueillir une petite barre d’agitation sous le rack
  • L’utilisation d’un mini-rack élimine la nécessité de déplacer à plusieurs reprises les lamelles entre les solutions avec des pinces
  • Idéal pour les étapes de lavage séquentielles où la dilution et l’élimination minutieuses des lamelles sont essentielles
  • Le mini-rack est à faible liaison, résiste aux acides forts et aux bases, n’est pas endommagé par la chaleur et peut être stérilisé par diverses méthodes telles que l’autoclavage, le traitement par solvants organiques ou l’exposition à l’oxyde d’éthylène
  • Se désassemble facilement pour le nettoyage et le stockage
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), préparation d’échantillons par immunofluorescence, coloration et détection par immunofluorescence
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Mini-rack à lamelles
Volume (métrique) utile 50 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Stérilité Stérile
Quantité 1 each