Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Imaging Chamber Gasket with Adhesive
Code produit 10083122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 gaskets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10083122 40 gaskets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083122 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C24727
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Incorporez un couvercle en plastique transparent aux UV, ce qui les rend parfaits pour la microscopie par fluorescence et l’analyse d’images
Les chambres étanches qui se forment sous les couvercles supportent et stabilisent les échantillons épais et flottant librement, permettant la résolution de structures internes fines sans les artefacts de compression ou de mouvement normalement vus avec des lamelles ordinaires.
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons par immunofluorescence, coloration et détection par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Joint de chambre d’imagerie
Couleur Transparent (couvercle)
Matériau du couvercle Plastique
Épaisseur (métrique) 1 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Profondeur (métrique) 1 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits CoverWell
Couleur de bouchon Transparents
Quantité 40 gaskets