Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Incubation Chamber Gasket
Code produit 10073112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 gaskets
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10073112 50 gaskets 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10073112 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C18151
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Conçu pour l’immunocytochimie et l’hybridation in situ
Ces joints de chambre sans nucléase, autoclavables et résistants à la chaleur sont conçus pour être utilisés avec les chambres dʼincubation. Les chambres améliorent lʼuniformité et la sensibilité de la coloration en enveloppant une grande zone dʼéchantillon tout en minimisant le volume de réactif requis. Le joint étanche maintient les réactifs en place et empêche lʼévaporation même pendant le chauffage prolongé et est facilement retiré pour les procédures en plusieurs étapes.
Applications :
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons par immunofluorescence, coloration et détection par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Joint de chambre d’incubation
Couleur Rouge
Épaisseur (métrique) 0,5 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Profondeur (métrique) 0,5 mm
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 40 mm x 22 mm
Gamme de produits CoverWell
Quantité 50 gaskets