Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Incubation Chamber Gasket
Description
Ces joints de chambre sans nucléase, autoclavables et résistants à la chaleur sont conçus pour être utilisés avec les chambres dʼincubation. Les chambres améliorent lʼuniformité et la sensibilité de la coloration en enveloppant une grande zone dʼéchantillon tout en minimisant le volume de réactif requis. Le joint étanche maintient les réactifs en place et empêche lʼévaporation même pendant le chauffage prolongé et est facilement retiré pour les procédures en plusieurs étapes.
Applications :
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, coloration et détection IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons par immunofluorescence, coloration et détection par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC)
Spécification
Spécification
| Type | Joint de chambre d’incubation |
| Couleur | Rouge |
| Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Profondeur (métrique) | 0,2 mm |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nb par paquet | 25 gaskets |
| Dimensions (LxW) | 40 mm x 22 mm |
| Gamme de produits | CoverWell |
| Quantité | 25 gaskets |