Learn More
Invitrogen™ CultureWell™ Chambered Coverglass for Cell Culture, 16 wells per coverglass
Code produit 10474022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10474022 1 set 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10474022 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C37000
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Idéal pour les applications de culture cellulaire et d’imagerie de fluorescence
La lamelle CultureWell à chambres amovibles fournie stérile et prête à l’emploi dispose de 16 puits pouvant contenir jusqu’à 250 µl chacun, ce qui permet aux cellules d’être cultivées dans des conditions différentes sur une seule lame. Lorsque les cellules sont prêtes à être imagées, le retrait de la lamelle est facilité par l’utilisation de cet outil simple (n° cat. : C37010, acheté séparément) qui dissocie les pièces sans avoir à exercer une force excessive, éliminant ainsi le risque de briser le couvercle en verre. Des lames de microscope dépolies sont également fournies pour le montage. Une taille d’échantillon contenant deux lunettes de protection à chambre et l'outil de dépose est également disponible (n° cat. : C37005)
Analyse cellulaire, culture cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, détection et coloration IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC), culture de cellules de mammifères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lamelles
Puits 16
Surface de culture 0,4 cm2
Traitement de surface Culture cellulaire
Volume (métrique) utile 250 μl
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Stérilité Stérile
Quantité 1 set