Learn More
Invitrogen™ CultureWell™ Multiwell Chambered Coverslip CWCS 2R-2.0, 24 mm x 50 mm coverslips, two 2 mm-deep wells per coverslip
Code produit 10474402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 set
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10474402 1 set 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10474402 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C24776
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-11-2026
Pratique pour la préparation de cellules en culture pour la coloration et l’imagerie
Les lamelles de culture cellulaire avec chambres CultureWell utilisent des joints en silicone de qualité médicale avec des lamelles de qualité optique standard et sont fournies stériles et prêtes à lʼemploi. Des systèmes CultureWell préassemblés sont également disponibles.
Analyse cellulaire, culture cellulaire, imagerie cellulaire, préparation dʼéchantillons IHC, détection de coloration IHC, immunocytochimie (ICC), immunofluorescence (IF), préparation dʼéchantillons par immunofluorescence, détection de coloration par immunofluorescence, immunohistochimie (IHC), culture cellulaire de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lamelle pour lame
Puits 2
Épaisseur (métrique) 2 mm
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Profondeur (métrique) 2 mm
Diamètre (métrique) 15 mm
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 50 mm x 24 mm
Stérilité Stérile
Quantité 1 set