Learn More
Invitrogen™ D-Luciferin, Potassium Salt
Code produit 11504976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504976 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504976 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L2916
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Nécessaire pour la réaction luciférine / luciférase produisant de la lumière
The ATP-dependent oxidation of luciferin by luciferase produces light, and this system is employed as a reporter in plants, bacteria, and mammalian cells. Because chemiluminescent techniques are virtually background-free, this reporter gene system is ideal for detecting low-level gene expression.
L’oxydation ATP-dépendante de la luciférine par la luciférase produit de la lumière et ce système est utilisé comme rapporteur dans les cellules de plantes, de bactéries et de mammifères. Étant donné que les techniques chimiluminescentes sont pratiquement exemptes de fond, ce système d’expression des gènes est idéal pour détecter l’expression génétique de faible niveau.
  • Présente des propriétés physiques identiques à celles de la luciférine naturelle
  • Chimiluminescent après oxydation par luciférase
  • Le sel de potassium de luciférine est facilement soluble dans les tampons aqueux
Trouver plus de sondes fluorogéniques et photoactivables
Un certain nombre de substrats fluorogéniques, de sondes photoactivables et de sondes mises en cage sont disponibles.
Analyse cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, dosages de la luciférase, protéines, expression, isolement et analyse, analyses de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type D-luciférine
Quantité 25 mg
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Chimiluminescence
Conditions d’expédition Température ambiante
Propriétés du substrat Substrat chimique
Type de substrat Substrat de luciférase
Substrat Luciférine