Learn More
Invitrogen™ D-Luciferin, Sodium Salt, 25 mg
Description
The ATP-dependent oxidation of luciferin by luciferase produces light, and this system is employed as a reporter in plants, bacteria, and mammalian cells. Because chemiluminescent techniques are virtually background-free, this reporter gene system is ideal for detecting low-level gene expression.
L’oxydation ATP-dépendante de la luciférine par la luciférase produit de la lumière et ce système est utilisé comme rapporteur dans les cellules de plantes, de bactéries et de mammifères. Étant donné que les techniques chimiluminescentes sont pratiquement exemptes de fond, ce système d’expression des gènes est idéal pour détecter l’expression génétique de faible niveau.
- Présente des propriétés physiques identiques à celles de la luciférine naturelle
- Chimiluminescent après oxydation par luciférase
- Le sel de sodium de luciférine est facilement soluble dans les tampons aqueux
Trouver plus de sondes fluorogéniques et photoactivables
Un certain nombre de substrats fluorogéniques, de sondes photoactivables et de sondes mises en cage sont disponibles.
Analyse cellulaire, dosages d’activité enzymatique et protéique, dosages de la luciférase, protéines, expression, isolement et analyse, analyses de rapporteurs
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type | D-luciférine |
| Quantité | 25 mg |
| Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Propriétés du substrat | Substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat de luciférase |
| Substrat | Luciférine |