Learn More
Invitrogen™ DDAO galactoside (9H-(1,3-Dichloro-9,9-Dimethylacridin-2-One-7-yl) β-D-Galactopyranoside)
Code produit 11540346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540346 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540346 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D6488
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Produit une fluorescence
The galactosidase substrate, DDAO galactoside yields a hydrolysis product that can be excited with the 633 nm laser (excitation/emission maxima ∼645/660). Although the substrate itself is fluorescent (excitation/emission maxima ∼460/610 nm), the difference between the substrate's and the hydrolysis product is over 200 nm, along the two species to be easily distinguished.
To make a concentrated stock solution of up to 5 mg/mL, dissolve in high quality anhydrous DMSO. Store frozen, desiccated and protected from light.
Le substrat de la galactosidase, le DDAO galactoside, produit l’hydrolyse qui peut être excitée avec des lasers à 633 nM (maxima d’excitation/d’émission : ∼ 645/660 nM). Bien que le substrat soit fluorescent (maxima d’excitation/d’émission ∼ 460/610 nM), la différence entre le produit du substrat et de l’hydrolyse est supérieure à 200 nM, ce qui permet de distinguer facilement les deux espèces.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescent
Quantité 5 mg
Substrat substrat Beta-Gal
Substrate Properties substrat chimique
Excitation / émission 645⁄660
Poids moléculaire 470.31
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation Wavelength Range 645 nm
Gamme de longueur d’onde d’émission 660 nm