Learn More
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 568; 10,000 MW, Anionic, Fixable
Code produit 11550266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11550266 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11550266 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D22912
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
  • Le couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane produit, dans la plupart des cas, un dextrane neutre ou anionique
  • La réaction utilisée pour produire les dextranes Rhodamine Green™ et Alexa Fluor™ 488 génère un produit final neutre, anionique ou cationique
  • Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
  • Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
  • Examen de communications intercellulaires (par ex. dans des jonctions lacunaires, pendant la guérison de blessures et au cours du développement embryonnaire)
  • Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière sang-cerveau
  • Surveillance d’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
  • Étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
  • Les dextranes Alexa Fluor sont intrinsèquement anioniques
  • Pour produire des dextranes plus fortement anioniques, la procédure exclusive ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextranes ; ces produits sont désignés sous le terme de dextranes polyanioniques
  • Certaines applications nécessitent que le traceur de dextranes soit traité avec du formaldéhyde ou du glutaraldéhyde pour analyse subséquente. pour ces applications, les conjugués de dextranes fixables par lysine de fluorophores ou de biotine
  • Ces dextranes possèdent des résidus de lysine liés de manière covalente qui permettent aux traceurs de dextrane d’être conjugués à des biomolécules environnantes par fixation induite par aldéhyde pour une détection ultérieure par des techniques immunohistochimiques et ultrastructurelles
  • Les conjugués de dextranes Alexa Fluor 10 000 MW peuvent être fixés avec des fixateurs à base d’aldéhyde
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dextrane
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorants Alexa Fluor
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation/Emission 578/603 nm
Gamme de produits Alexa Fluor