Learn More
Invitrogen™ Dextran, Oregon Green™ 488; 10,000 MW, Anionic
Code produit 11524716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11524716 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11524716 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D7170
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
  • Marquage (Ex/Em) : Oregon Green™ 488 (496/524)
  • Taille : 10 000 MW
  • Charge : Anionique
  • Fixable : Non fixable
  • Le couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane produit, dans la plupart des cas, un dextrane neutre ou anionique. La réaction utilisée pour produire les dextranes Rhodamine Green™ et Alexa Fluor™ 488 génère un produit final neutre, anionique ou cationique
  • Les utilisations courantes incluent le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
  • Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
  • Le traçage neuroanatomique
  • L’examen de communications intercellulaires (par ex. dans des jonctions lacunaires, pendant la guérison de blessures et au cours du développement embryonnaire)
  • L’étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière sang-cerveau
  • Suit l’endocytose
  • La surveillance d’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
  • Étudie les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
  • Les dextranes Oregon Green sont intrinsèquement anioniques
  • Pour produire des dextranes plus fortement anioniques, la procédure exclusive ajoute des groupes chargés négativement aux porteurs de dextranes ; ces produits sont désignés sous le terme de dextranes polyanioniques
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité, prolifération et fonction des cellules, traçage cellulaire général, homéostase et signalisation ioniques, traçage neuronal, détection du pH
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dextrane
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation/Emission 496/524 nm
Gamme de produits Oregon Green