Learn More
Invitrogen™ Dextran, Rhodamine B, 70,000 MW, Neutral
Product Code. 11590226
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11590226 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11590226 Supplier Invitrogen™ Supplier No. D1841
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
  • Le couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane produit, dans la plupart des cas, un dextrane neutre ou anionique
  • La réaction utilisée pour produire les dextranes Rhodamine Green™ et Alexa Fluor™ 488 génère un produit final neutre, anionique ou cationique
  • Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
  • Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
  • Examen de communications intercellulaires (par ex. dans des jonctions lacunaires, pendant la guérison de blessures et au cours du développement embryonnaire)
  • Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière sang-cerveau
  • Surveillance d’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
  • L’étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
  • La plupart des dextranes marqués avec la rhodamine B zwitterionique, la tétraméthylrhodamine et les colorants Texas Red™ sont essentiellement neutres
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Dextrane
Quantité 25 mg
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorants classiques
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation/Emission 570/590 nm
Gamme de produits Invitrogen