Learn More
Invitrogen™ Dextran, Texas Red™, 70,000 MW, Neutral
Code produit 11580226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580226 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580226 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D1830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.00€
    380.65€ / 25mg
    Économisez 33.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Application de méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorant non conjugué que nécessaire, suivi d’un dosage de nos conjugués de dextranes par chromatographie sur couche mince afin d’aider à garantir l’absence de contaminants à faible poids moléculaire.
Les dextranes marqués sont des polysaccharides hydrophiles qui sont le plus couramment utilisés dans des études de microscopie pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et établir des rapports sur les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextrane marqué est couramment introduit dans les cellules par micro-injection. Les dextranes sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire de modéré à élevé, une bonne hydrosolubilité et une faible toxicité. Ils présentent également une faible immunogénicité. Les dextranes sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistantes au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.
  • Le couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane produit, dans la plupart des cas, un dextrane neutre ou anionique
  • Convient pour le traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans des cellules vivantes
  • Traçage de lignées cellulaires dans des cellules vivantes
  • Examen de communications intercellulaires (par ex. dans des jonctions lacunaires, pendant la guérison de blessures et au cours du développement embryonnaire)
  • Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière sang-cerveau
  • Surveillance d’acidification (certains conjugués dextrane-colorant sont sensibles au pH)
  • L’étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique
  • La plupart des dextranes marqués avec la rhodamine B zwitterionique, la tétraméthylrhodamine et les colorants Texas Red sont essentiellement neutres
Analyse cellulaire, traçage et suivi des cellules, traçage général des cellules, traçage neuronal
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dextrane
Quantité 25 mg
Contenu et stockage Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Marqueur ou colorant Colorants classiques
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation/Emission 595/615 nm
Gamme de produits Texas Red