Learn More
Invitrogen™ DiA; 4-Di-16-ASP (4-(4-(Dihexadecylamino)styryl)-N-Methylpyridinium Iodide)
Description
La sonde aminostyryle lipophile DiA s’insère dans les membranes avec ses deux queues alkyle et son fluorophore orienté parallèlement à la chaîne acyle des phospholipides. Lorsque cette sonde dialkylaminostyryle se lie aux membranes, elle présente une forte augmentation de la fluorescence ; sa fluorescence dans l’eau est minimale.
Analyse cellulaire, suivi et traçage cellulaire et traçage des neurones
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 25 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | DiA 4-Di-16-ASP |
| SubCellular Localization | Lipides et membranes cellulaires, Lipids |