Learn More
Invitrogen™ DiBAC4(3) (Bis-(1,3-Dibutylbarbituric Acid)Trimethine Oxonol)
Description
La sonde sensible au potentiel de réponse lente , DiBAC4(3) peut pénétrer dans les cellules dépolarisées où elle se lie aux protéines intracellulaires ou à la membrane et présente une fluorescence accrue et un décalage spectral vers le rouge. Une dépolarisation accrue entraîne un afflux supplémentaire de colorant anionique et une augmentation de la fluorescence. Inversement, l’hyperpolarisation est indiquée par une diminution de la fluorescence. Ce bis-oxonal présente des maxima d’excitation de 490 nm et des maxima d’émission de 516 nm. Les colorants DiBAC sont exclus des mitochondries en raison de leur charge négative globale, ce qui les rend supérieurs aux carbocyanes pour mesurer les potentiels de membrane plasmique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Type de produit | DiBAC4(3) |
| Type de colorant | Sondes de potentiel de membrane |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Excitation / émission | 493/516 nm |
| Poids moléculaire | 516.64 |