Learn More
Invitrogen™ DiD' solid; DiIC18(5) solid (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine, 4-Chlorobenzenesulfonate Salt)
Description
Le colorant carbocyanine DiD fluorescent rouge lointain et lipophile est un analogue du DiI à plus longue longueur d’onde. Il est fourni sous forme solide pour faciliter l’application directe de cristaux aux membranes et est faiblement fluorescent dans l’eau, mais hautement fluorescent et relativement photostable lorsqu’il est incorporé dans des membranes. Il possède un coefficient d’extinction extrêmement élevé et de courtes durées de vie à l’état excité (∽1 nanoseconde) dans les environnements lipidiques.
Analyse cellulaire, suivi et traçage cellulaire et traçage des neurones
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Couleur | Rouge |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 10 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | DiD solide DiIC18(5) solide |
| Sub Cellular Localization | Lipides et membranes cellulaires, Lipids |