Learn More
Invitrogen™ Dihydroéthidium (Hydroéthidine)
Description
The superoxide indicator dihydroethdium, also called hydroethidine, exhibits blue-fluorescence in the cytosol until oxidized, where it intercalates within the cell's DNA, staining its nucleus a bright fluorescent red.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 ml, solution 5 mM stabilisée dans le DMSO |
| À utiliser avec (application) | Superoxide Indicator |
| Nbre de tests | 1 mL |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation/Emission | 518/606 nm |
| Type de produit | ROS Indicator |
| Excitation Wavelength Range | 518 nm |
| Gamme de longueur d’onde d’émission | 606 nm |