Learn More
Invitrogen™ Dihydroéthidium (Hydroéthidine)
Code produit 10530533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10530533 10 x 1 mg 10mg
11520196 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10530533 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D11347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00€
    531.65€ / 10mg
    Économisez 94.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Capteur de radicaux libres
  • L’indicateur superoxyde dihydroéthidium, également appelé hydroéthidine, présente une fluorescence bleue dans le cytosol jusqu’à ce qu’il soit oxydé, moment auquel il s’intercale dans l’ADN de la cellule, colorant son noyau d’un rouge fluorescent brillant
  • Excitation / Émission : 518/606 nm
Numéro de catalogue Solution de 5 mM conditionnée n° D23107 stabilisée dans le DMSO.
Apoptose, analyse cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, détection des radicaux libres, stress nitro-oxydant, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, détection d’organites, espèces réactives de l’oxygène
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Quantité 10 x 1 mg
Excitation/Emission 518/606 nm