Learn More
Invitrogen™ Dihydrorhodamine 123
Description
La dihydrorhodamine 123 peut se diffuser passivement à travers les membranes où elle est oxydée en rhodamine cationique 123 qui se localise dans les mitochondries et présente une fluorescence verte.
Concentration : 5 mM
Applications :
Apoptose, analyse cellulaire, métabolisme cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, détection des radicaux libres, stress nitro-oxydant, espèces réactives de l’oxygène
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mL |