Learn More
Invitrogen™ DiO'; DiOC18(3) (3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine Perchlorate)
Description
Le DiOC18(3) de carbocyanine lipophile vert fluorescent est largement utilisé comme traceur lipophile. Il est faiblement fluorescent dans l’eau, mais très fluorescent et très photostable lorsqu’il est incorporé dans les membranes. Il possède un coefficient d’extinction extrêmement élevé et de courtes durées de vie à l’état excité (∼1 nanoseconde) dans les environnements lipidiques. Une fois appliqué aux cellules, le colorant se diffuse latéralement à l’intérieur de la membrane plasmique. Nous recommandons de préparer des solutions mères de traceurs lipophiles dans le diméthylformamide (DMF), le diméthylsulfoxyde (DMSO) ou l’éthanol de 1 à 2,5 mg/ml. Le DMF est préférable à l’éthanol comme solvant pour le DiO.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 484 nm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 100 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Émission | 501 nm |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | DiO DiOC18(3) |
| SubCellular Localization | Lipides & membranes cellulaires, Lipids |