Learn More
Invitrogen™ DiR’ ; DiIC18(7) (Iodure de 1,1’-dioctadécyl-3,3,3’,3’-tétraméthylindotricarbocyanine)
Description
La carbocyanine lipophile DiOC18(7) (‘DiR’), proche de l’IR fluorescent est faiblement fluorescente dans l’eau mais très fluorescente et très photostable lorsqu’elle est incorporée dans les membranes. Les groupes sulfonates incorporés dans cet analogue de DiI améliorent la solubilité dans l’eau. Il possède un coefficient d’extinction extrêmement élevé et de courtes durées de vie à l’état excité (∼1 nanoseconde) dans les environnements lipidiques. Une fois appliqué aux cellules, le colorant se diffuse latéralement à l’intérieur de la membrane plasmique.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | IR |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l'abri de lalumière. |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Quantité | 10 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | DiR DiIC18(7) |
| Sub Cellular Localization | Membrane plasmique, membranes et lipides cellulaires, Lipids, Plasma Membrane |