Learn More
Invitrogen™ DMNPE-caged ATP (Adenosine 5'-Triphosphate, P3-(1-(4,5-Dimethoxy-2-Nitrophenyl)ethyl) Ester, Disodium Salt)
Code produit 11539046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11539046 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11539046 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A1049
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La photolyse éclair du groupe de mise en cage produit une libération fortement localisée du nucléotide libre.
L’ATP mis en cage par DMNPE est un analogue de nucléotides dans lequel le phosphate terminal est estérifié avec un groupe bloquant, rendant la molécule biologiquement inactive. La photolyse éclair du groupe de mise en cage avec illumination UV à 355 nm entraîne une libération rapide et très localisée du nucléotide libre au site d’illumination. Le groupe d’encagement du DMNPE absorbe la lumière plus efficacement que les groupes d’encagement du NPE et du CNB à environ 360 nm, mais les taux de photolyse et les rendements quantiques sont généralement plus faibles.
Dosage de l’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ATP à cage DMNPE
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Conditions d’expédition Wet Ice
Marqueur ou colorant Ester de DMNPE (P3-(1-(4,5-diméthoxy-2-nitrophényl)éthyle))
Quantité 5 mg