Learn More
Invitrogen™ DQ™ Green BSA - Special Packaging
Code produit 10144962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10144962 5 x 1 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10144962 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D12050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    808.00€
    688.65€ / 5mg
    Économisez 119.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’hydrolyse du substrat donne un produit à fluorescence brillante.
DQ Green BSA est un substrat fluorogénique pour les protéases. Un important effet d’absorption de la fluorescence est observé lorsque les protéines sont fortement marquées avec des colorants BODIPY. Lors de l’hydrolyse du BSA vert DQ en peptides uniques marqués au colorant par des protéases, cette extinction est soulagée, produisant des produits fluorescents brillants.
Dosages biochimiques du protéasome, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, découverte et développement de médicaments, endocytose, exocytose et phagocytose, tests d’activité enzymatique et protéique, activité des protéase/peptidases, biologie du protéasome, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des dérivations
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescent
Forme Pleine
Gamme de produits DQ
Quantité 5 x 1 mg
Substrat Substrat à base de protéase
Substrate Properties Substrat à base de protéines